Learn More
Corning™ Pointes de pipettes sur rack à charnière taille standard, non stériles
Le bouchon à charnière permet un empilage aisé et une pénétration de la vapeur pendant l’autoclavage
10.65€ - 106.52€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Le bouchon à charnière permet un empilage aisé et une pénétration de la vapeur pendant l’autoclavage |
Type de pointe | Rond |
Conditionnement | Rack à charnière |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11921891
|
Corning™
4713 |
Bleu | 100 à 1000 μl | Rack à charnière |
10.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10404863
|
Corning™
4713 |
Bleu | 100 à 1000 μl | Rack à charnière |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les racks résistent aux exigences d’autoclavages répétés et d’utilisation de pipeteurs multicanaux
- Produit apyrogène et certifié exempt de RNase / DNase
- Pour une utilisation avec des pipeteurs mono et multicanaux de 1 à 200 μl et de 100 à 1000 μl
- Les racks de 200 μl disposent de 96 pointes par rack ; les racks de 1000 μl disposent de 100 pointes par rack
- Les inserts de racks à charnière sont fournis en deux piles de cinq racks pour un total de dix
- Les pointes sont également disponibles en inserts de rack à charnière afin de réduire les déchets
- Pour réutiliser les racks, retirez simplement l’insert de pointe et remplacez-le par un insert de pointe Corning pour racks à charnière
Informations sur la commande
Disponibilité en version stérile ou non stérile
Spécification
Non stérile | |
Rond | |
Oui |
Le bouchon à charnière permet un empilage aisé et une pénétration de la vapeur pendant l’autoclavage | |
Rack à charnière |