Learn More
Corning™ Pointes de pipettes sur rack à charnière taille standard, non stériles
Le bouchon à charnière permet un empilage aisé et une pénétration de la vapeur pendant l’autoclavage
Marque: Corning™ 4713
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 4.76270kg
Description
- Les pointes universelles Corning sont conçues pour s’adapter à la plupart des grandes marques de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide.
- Les cônes d’ajustement universel de 1 à 200 µl sont gradués aux volumes de 250 µl, 500 µl et 1 000 µl.
- Sélectionner l’une des trois options d’emballage suivantes : Les cônes de racks d’empilement comportent un empilement de cinq racks, chacun contenant 96 cônes, pour un total de 480 cônes dans un format compact. Pointes conditionnées en vrac non stériles et économiques
- Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
Informations sur la commande
Disponibilité en version stérile ou non stérile
Spécification
100 à 1000 μl | |
Bleu | |
Rack à charnière | |
Rack à charnière |
Non stérile | |
Le bouchon à charnière permet un empilage aisé et une pénétration de la vapeur pendant l’autoclavage | |
Rond | |
Oui |