Learn More
Corning™ Barrettes de bouchons PCR Gold Thermowell™
GREENER_CHOICE
Pour toutes les barrettes PCR à 1 x 8 puits Thermowell Gold et microplaques PCR à 96 puits
Marque:  Corning™ 3742
Code produit. 10571493
  • 519.85€ / 1250 pièces
Expédition estimée: 15-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les barrettes de tubes se composent de huit tubes en polypropylène à paroi fine de 0,2 ml connectés ensemble. Les connecteurs doubles entre les tubes adjacents éliminent les ruptures involontaires lors de la manipulation des échantillons. Les barrettes de tubes sont conçues pour s’adapter précisément aux thermocycleurs afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les barrettes de bouchons Thermowell GOLD sont vendues séparément des barrettes de tubes Thermowell GOLD. Les barrettes de tubes et les barrettes de bouchons Thermowell d’origine sont conditionnées ensemble. Les barrettes de tubes sont exemptes de RNase / DNase et sont autoclavables à 121°C.
Les numéros N° 6547 présente 60 de chaque couleur par sachet ; 1 sachet de chaque couleur par boîte.
Réf. N° 3742 est conçu pour la PCR en temps réel. Convient à une utilisation avec des barrettes de tubes de 0,2 ml 1 x 8 et microplaques à 96 puits pour PCR Thermowell GOLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Non stérile
1250
PCR en temps réel et autres applications fluorescentes ou luminescentes
Pour toutes les barrettes PCR à 1 x 8 puits Thermowell Gold et microplaques PCR à 96 puits
Polypropylène
Autoclavable
125/boîte
Barrette de bouchons plats
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Barrettes de bouchons PCR Gold Thermowell™ > Bouchon plat ; transparent ; Thermowell GOLD