Learn More
Corning™ Barrettes de bouchons PCR Gold Thermowell™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-2779725 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Transparent
Type de produit:
Barrette de bouchons bombés
Barrette de bouchons plats
Conditionnement:
1250 pièces
Code produit. 10571493
Marque: Corning™ 3742
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour toutes les barrettes PCR à 1 x 8 puits Thermowell Gold et microplaques PCR à 96 puits
Les barrettes de tubes se composent de huit tubes en polypropylène à paroi fine de 0,2 ml connectés ensemble. Les connecteurs doubles entre les tubes adjacents éliminent les ruptures involontaires lors de la manipulation des échantillons. Les barrettes de tubes sont conçues pour s’adapter précisément aux thermocycleurs afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les barrettes de bouchons Thermowell GOLD sont vendues séparément des barrettes de tubes Thermowell GOLD. Les barrettes de tubes et les barrettes de bouchons Thermowell d’origine sont conditionnées ensemble. Les barrettes de tubes sont exemptes de RNase / DNase et sont autoclavables à 121°C.
Les numéros N° 6547 présente 60 de chaque couleur par sachet ; 1 sachet de chaque couleur par boîte.
Réf. N° 3742 est conçu pour la PCR en temps réel. Convient à une utilisation avec des barrettes de tubes de 0,2 ml 1 x 8 et microplaques à 96 puits pour PCR Thermowell GOLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre par carton 1250
Nb par paquet 125/boîte
À utiliser avec (application) PCR en temps réel et autres applications fluorescentes ou luminescentes
Type de produit Barrette de bouchons plats
Plate Compatibility Pour toutes les barrettes PCR à 1 x 8 puits Thermowell Gold et microplaques PCR à 96 puits