Learn More
Corning™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose exempts de tensio-actif (SFCA)
Haute résistance à l’éclatement pour des performances garanties
159.92€
Spécification
Matériau (membrane) | SFCA avec préfiltre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Pour la culture de tissu et la HPLC |
Volume mort (après purge de l’air) | 100 μl |
Pression nominale | 87 psi |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10429331
|
Corning™
431218 |
Acétate de cellulose sans surfactant avec membrane pour préfiltre | 0,2 μm |
159.92€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216441
|
Corning™
431219 |
Acétate de cellulose sans surfactant | 0,2 μm |
159.92€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10002471
|
Corning™
431220 |
Acétate de cellulose sans surfactant | 0,45 μm |
159.92€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10735912
|
Corning™
431221 |
Acétate de cellulose sans surfactant | 0,8 μm |
159.92€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour les applications de culture tissulaire et HPLC.Boîtier en acrylique.
Pour les applications de culture tissulaire et HPLC. Boîtier en acrylique.
- Les diamètres 28 mm sont compatibles avec des volumes allant de 0.5 à 100 ml
- Les filtres SFCA 28 mm sont dotés de zones de filtration efficaces dont la taille est de 25 à 45 % supérieure à celle des autres marques ; avec boîtier en acrylique modifié pour de très faibles liaisons protéiques et une perte minimale de protéines précieuses
- Taille des pores : 0.2 μm pour l’élimination des particules très fines et 0.45 μm pour la plupart des applications de clarification
- Filtre SFCA 0.2 μm disponible avec ou sans préfiltre intégré qui prolonge la durée de vie du filtre en cas d’utilisation avec des échantillons visqueux, protéiques ou à forte teneur en particules
- Acétate de cellulose sans surfactant (SFCA) : La plus faible liaison protéique
Les filtres SFCA sont certifiés non cytotoxiques et apyrogènes.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %.
Spécification
SFCA avec préfiltre | |
Pour la culture de tissu et la HPLC | |
87 psi | |
Filtre pour seringue | |
28 mm |
Stérile | |
100 μl | |
Acrylique | |
0,5 à 100 mL |