Learn More
Corning™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose exempts de tensio-actif (SFCA)
Haute résistance à l’éclatement pour des performances garanties
Marque: Corning™ 431218
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.41850kg
Description
Pour les applications de culture tissulaire et HPLC.Boîtier en acrylique.
- Une large gamme de membranes est disponible afin de répondre à vos besoins : Polyéthersulfone (PES) – liaison protéique faible et débits plus rapides ; acétate de cellulose sans surfactant (SFCA) – liaison protéique minimale ; polytétrafluoroéthylène (PTFE) – résistance aux produits chimiques ; cellulose régénérée (CR) – meilleur choix pour la compatibilité DMSO ; nylon (NY) – hydrophile, sans surfactant et substances extractibles minimales.
- 100 % au test d’intégrité, apyrogène et non cytotoxique, fabrication conforme à la norme ISO 9001.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %.
Spécification
Acétate de cellulose sans surfactant avec membrane pour préfiltre | |
0,2 μm | |
Pour la culture de tissu et la HPLC | |
87 psi | |
Filtre pour seringue | |
28 mm |
SFCA avec préfiltre | |
Stérile | |
100 μl | |
Acrylique | |
0,5 à 100 mL |