Learn More
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) externe | 6,6 po |
Diamètre (métrique) externe | 17 cm |
Capacité (métrique) | 3 000 ml |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Résistance chimique et aux hautes températures |
Hauteur (impériale) | 9,5 po |
Hauteur (métrique) | 24,3 cm |
Comprend | Poignée, bec verseur |
Incréments | 50 ml |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu