Learn More
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur
Béchers en PP translucide avec graduations bleues imprimées
Marque: Corning™ 1015P-2L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
Spécification
| Translucide | |
| 15,2 cm | |
| PP | |
| 8,54 po | |
| Poignée, bec verseur | |
| 68°F | |
| Bécher | |
| Non | |
| DIN, ASTM classe A et B | |
| Griffin |
| 5,98 po | |
| 2 000 ml | |
| Résistance chimique et aux hautes températures | |
| 21,7 cm | |
| 20 ml | |
| 20°C | |
| Autoclavable | |
| Oui | |
| Échelle graduée bleue |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Béchers en plastique réutilisables avec poignée et bec verseur > 2 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu