Learn More
Corning™ Flacons à centrifuger en polycarbonate (PC) : Transparent
Les flacons à centrifuger à fond plat transparents sont livrés avec un bouchon à joint torique en silicone hautes performances ou un bouchon à vis standard, en fonction du modèle
73.93€ - 607.96€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PC |
Nb par paquet | 4/Bte |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Orange |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15118219
|
Corning™
431842 |
250 ml | Bouchon à joint torique en silicone | N/A | |||||
15639186
|
Corning™
431847 |
500 ml | Bouchon à vis |
73.93€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15629186
|
Corning™
431846 |
500 ml | Bouchon à joint torique en silicone |
92.99€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Deux styles de bouchons faciles à saisir : standard et hautes performances avec joint torique en silicone
Remarque : Les bouchons ne sont pas interchangeables entre les tailles et les matériaux différents.
- La conception à col large améliore la manipulation des liquides.
- Compatible avec la plupart des centrifugeuses et ne nécessitent pas de godets spéciaux
- Parois très épaisses pour plus de durabilité
- Traitement sans fuite aux vitesses nominales maximales
- Les flacons en polypropylène sont autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 20 minutes.
Informations sur la commande
Les bouchons ne sont pas interchangeables entre les flacons de tailles et de matériaux différents.
Spécification
Transparent | |
4/Bte | |
Orange | |
Oui | |
Cylindrique |
PC | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Large | |
Polypropylène |