Learn More
Corning™ Flacons à centrifuger en polycarbonate (PC) : Transparent
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 ml
8 oz., 250 ml
Comprend:
Bouchon à joint torique en silicone
Bouchon à vis
Description
Deux styles de bouchons faciles à saisir : standard et hautes performances avec joint torique en silicone
Remarque : Les bouchons ne sont pas interchangeables entre les tailles et les matériaux différents.
- La conception à col large améliore la manipulation des liquides.
- Compatible avec la plupart des centrifugeuses et ne nécessitent pas de godets spéciaux
- Parois très épaisses pour plus de durabilité
- Traitement sans fuite aux vitesses nominales maximales
- Les flacons en polypropylène sont autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 20 minutes.
Informations sur la commande
Les bouchons ne sont pas interchangeables entre les flacons de tailles et de matériaux différents.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 8 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz |
Couleur | Transparent |
Comprend | Bouchon à joint torique en silicone |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 36/carton |
Nb par paquet | 4/Bte |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Orange |