Learn More
Corning™ Supplément pour milieu de culture Nu-Serum™ IV
GREENER_CHOICE
Offre une alternative à faible teneur en sérum au veau nouveau-né, au bovin fœtal et à d’autres sérums utilisés pour la culture cellulaire
Marque:  Corning™ 355504
Code produit. 11573600
  • 435.76€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
-20°C
Supplément de croissance
500 mL
Nom du produit
Corning™ Supplément pour milieu de culture Nu-Serum™ IV > 500 mL