Learn More
Corning™ Filtres à vide pour tubes à centrifuger
Effectuent un filtrage directement dans le tube à centrifuger, minimisant ainsi les transferts inutiles. Les filtres pour tubes à centrifuger Corning™ offrent une fenêtre de visualisation dans la base qui vous permet de mesurer des volumes aussi faibles que 5 ml.
108.98€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Connecteurs | Tuyau |
À utiliser avec (équipement) | Col de flacon de 4,5 cm |
Matériau | Polystyrène, acétate de cellulose |
Matériau (membrane) | Acétate de cellulose |
Includes: Bouchon à joint stérile assurant la stérilité après filtration et deux supports réutilisables avec chaque boîte.
Code produit | Marque | Porosité | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10388321
|
Corning™
430320 |
0,22 μm | 150 ml | Entonnoir de filtration en PS de 150 ml, tube à centrifuger récepteur de 50 ml, deux supports de tube à centrifuger, bouchon à joint orange en PEHD |
108.98€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10748212
|
Corning™
430314 |
0,45 μm | 150 ml | Entonnoir de filtration en PS de 50 ml, tube à centrifuger récepteur de 50 ml, deux supports de tube à centrifuger, bouchon à joint orange en PEHD |
108.98€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Gagnez du temps et minimisez les coûts et les erreurs en pouvant filtrer les échantillons directement dans un tube à centrifuger.
- Entonnoir stérile de 150 ml avec membrane filtrante fixée à un tube à centrifuger de 50 ml
- Élimine l’étape de transfert de liquide en plein air et les récipients de stockage supplémentaires
- De plus petits volumes signifient moins de déchets de milieux
- L’entonnoir est en polystyrène transparent
- Le tube à centrifuger est en polypropylène, avec graduations faciles à lire
- Les membranes filtrantes sont en acétate de cellulose à faible liaison protéique
- Le raccord de bras latéral permet une utilisation avec une pression différentielle de 5 à 10 psi
Spécification
Transparent | |
Col de flacon de 4,5 cm | |
Acétate de cellulose | |
13,6 cm2 | |
Oui | |
1/Bte | |
150 ml |
Tuyau | |
Polystyrène, acétate de cellulose | |
Stérile | |
Pour le filtrage des milieux de culture cellulaire, fluides biologiques et autres solutions aqueuses | |
12/carton | |
Système de filtre à vide adaptable sur tube |