Learn More
Corning™ Filtres à vide pour tubes à centrifuger
Effectuent un filtrage directement dans le tube à centrifuger, minimisant ainsi les transferts inutiles. Les filtres pour tubes à centrifuger Corning™ offrent une fenêtre de visualisation dans la base qui vous permet de mesurer des volumes aussi faibles que 5 ml.
Marque: Corning™ 430320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.93150kg
Includes: Bouchon à joint stérile assurant la stérilité après filtration et deux supports réutilisables avec chaque boîte.
Description
- Membrane carrée de 42 mm. Réduit les transferts inutiles en filtrant directement dans le tube à centrifuger de 50 ml.
- Deux supports de tubes à centrifuger inclus dans chaque boîte.
- Chaque tube à centrifuger en PP est fourni avec un bouchon de stockage emballé séparément.
- Conditionnement individuel.
- Stériles.
- Apyrogènes.
Spécification
Transparent | |
Col de flacon de 4,5 cm | |
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
Pour le filtrage des milieux de culture cellulaire, fluides biologiques et autres solutions aqueuses | |
Entonnoir de filtration en PS de 150 ml, tube à centrifuger récepteur de 50 ml, deux supports de tube à centrifuger, bouchon à joint orange en PEHD | |
1/Bte | |
150 ml |
Tuyau | |
Polystyrène, acétate de cellulose | |
0,22 μm | |
13,6 cm2 | |
Oui | |
12/carton | |
Système de filtre à vide adaptable sur tube |