Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Marque: Corning™ 356235
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Alert:
Remarque :éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
Spécification
-20deg;C | |
Matrigel Matrix LDEV-Free | |
50 mL |
Matrice de membrane basale | |
Croissance et différenciation cellulaires ; études métaboliques/toxicologiques ; tests de contamination ; dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo ; études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées | |
Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |