Learn More
Corning™ Agitateur à vortex LSE™
GREENER_CHOICE
L’agitateur à vitesse variable assure un mélange rapide et efficace avec des vibrations minimales
Marque:  Corning™ 6775
Code produit. 11931991
Alert:
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Includes: Tête ronde de coupe pour tous les microtubes et les tubes à centrifuger standard
Description
Description
L’unité dispose d’un puissant entraînement de moteur à contrepoids et présente des modes de mélange en continu ou “à contact”. Une gamme d’accessoires est disponible pour tous les tubes à échantillon et récipients courants.
  • Vitesse variable pour un mélange doux à vigoureux
  • Équilibrage optimisé pour une vibration minimale
  • Léger et portatif
  • Associe une variété de tubes et de plaques avec des têtes d’accessoire en option
  • Modes de mélange en continu et à contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0 à 3400 tr/min
120 V
50/60 Hz
13 cm
14 cm
16 cm
2.2 kg
120 V, 50/60 Hz
Agitateur à vortex
5,11 in
5.51 in
6.29 in
4.8 lb
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Agitateur à vortex LSE™ > US Plug; 0-3400 rpm; 120V, 50-60Hz