Learn More
Corning™ Récipients pour culture cellulaire M HYPERFlask
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Conçus spécifiquement pour une utilisation manuelle, un rendement élevé et de hautes performances. Spécialement conçus pour une utilisation manuelle. Le récipient pour culture cellulaire M Corning™ HYPERFlask™ utilise une surface de croissance perméable aux gaz multicouche pour un échange gazeux efficace.
461.00€ - 2760.00€
Spécification
Code-barres Oui
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 560 ml
Matériau Verre
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Revêtement de surface Nb par paquet Nbre par carton Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Revêtement de surface Nb par paquet Nbre par carton Prix Quantité et disponibilité  
10569765
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
10034
Collagène de type I 4/Paquet 200/Carton
2760.00€
24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10343305
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
10020
Collagène de type I 4/Paquet 4
461.00€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10281845
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
10030
Collagène de type I 1/Paquet 4
461.00€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15554449
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
10031
Peptide de fibronectine 1/Paquet 4
461.00€
4 pièces
Expédition estimée: 16-09-2025
Description
Les nouveaux récipients pour culture cellulaire Corning HYPERFlask offrent une surface de 1720 cm2 présentant le même encombrement qu’un flacon classique de 175 cm2
  • Grille d’adaptation : la conception permet un remplissage et une vidange plus rapides tout en réduisant la génération de mousse
  • Numéro de série : chaque flacon est traçable à l’aide d’un numéro de série lisible à l’œil nu ou avec un lecteur de codes-barres portatif
  • Conception innovante 10 couches : 10 surfaces de croissance en polystyrène interconnectées
  • Croissance optimale : Polystyrène perméable aux gaz avec surface traitée Corning CELLBIND™ pour une croissance et une adhérence de cellules supérieures
  • Meilleur rendement cellulaire : le rendement cellulaire 10 fois supérieur augmente la productivité et la capacité
  • Gain de temps et d’espace : réduction du temps de traitement et de l’espace de stockage de l’incubateur en manipulant un flacon par rapport à 10 flacons traditionnels de 175 cm2
  • Fabriqués avec des matériaux de classe VI : moulés et assemblés dans une salle blanche certifiée de classe 100 000
Informations sur la commande
Conditionnement double.
Spécification
Spécification
Oui
HDPE
Verre
Rectangulaires
Stérile
Bouchon à vis pour membrane
Noir
560 ml
Fileté
Non
Rectangulaires
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Récipients pour culture cellulaire M HYPERFlask™