Learn More
Corning™ Récipients pour culture cellulaire M HYPERFlask™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Conçus spécifiquement pour une utilisation manuelle, un rendement élevé et de hautes performances. Spécialement conçus pour une utilisation manuelle. Le récipient pour culture cellulaire M Corning™ HYPERFlask™ utilise une surface de croissance perméable aux gaz multicouche pour un échange gazeux efficace.
Marque: Corning™ 10031
Description
Le récipient pour culture cellulaire haut rendement et hautes performances Corning (HYPERFlask) offre une surface de croissance de 1720 cm² avec le même encombrement qu’un flacon classique de 175 cm². Ce récipient haut rendement et hautes performances utilise une surface de croissance multicouches perméable aux gaz pour un échange gazeux efficace.
- Design innovant – 10 surfaces de croissance en polystyrène interconnectées
- Croissance optimale – Polystyrène perméable aux gaz avec surface traitée Corning CellBIND™ pour une croissance et une adhérence de cellules supérieures
- Rendement accru des cultures cellulaires – Un rendement des cultures cellulaires 10 fois supérieur augmente la productivité et la capacité tout en réduisant le temps de traitement et l’espace d’incubation
- Gain de temps et d’espace – Réduisez le temps de traitement et l’espace de stockage de l’incubateur en manipulant un flacon par rapport aux 10 flacons traditionnels de 175 cm²
- Compatible avec l’automatisation – Code à barres et compatible
- avec les systèmes de culture cellulaire The Automation Partnership SelecT™ et CompacT™ SelecT™ avec une mise à niveau
Le récipient de culture cellulaire Corning HYPERFlask a les mêmes dimensions externes que le récipient standard T 175 cm² avec un rendement cellulaire 10 fois supérieur.
Informations sur la commande
Conditionnement double.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Oui | |
Caoutchouc | |
Verre | |
4 | |
Erlenmeyer à baffles | |
Non | |
Sans chicanes |
Noir | |
560 ml | |
Fileté | |
1/Paquet | |
Peptide de fibronectine | |
Stérile | |
Bouchon à vis pour membrane |