Learn More
Corning™ Fibronectine, humaine
Favorise l’adhérence cellulaire, la propagation et la prolifération sur les surfaces de culture tissulaire. La fibronectine, humaine, Corning™ peut être utilisée comme additif pour les milieux de culture sans sérum.
Marque: Corning™ 356009
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
Les principales fonctions de la fibronectine semblent être la migration cellulaire pendant la cicatrisation et le développement des plaies, la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaire et l’hémostasie / thrombose.
Spécification
2° à 8°C | |
11 | |
Plasma humain |
Fibronectine | |
25 mg |