Learn More
Corning™ Flacons de stockage à prise facile en PS
Flacons jetables stériles et gradués
816.00€ - 1985.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Nb par paquet | 1/Paquet |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Orange |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17790688
|
Corning™
11651 |
150 mL | Connexion pour tubulure MPC mâle |
1830.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15333068
|
Corning™
11650 |
150 ml | Raccord de tubulure Luer Lock mâle |
1985.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15343078
|
Corning™
11655 |
250 ml | Raccord de tubulure Luer Lock mâle |
1490.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792156
|
Corning™
11656 |
250 ml | Connexion pour tubulure MPC mâle |
1385.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17700698
|
Corning™
11666 |
500 mL | Connexion pour tubulure MPC mâle |
897.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15303088
|
Corning™
11665 |
500 ml | Raccord de tubulure Luer Lock mâle |
816.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15625649
|
Corning™
11681 |
1 L | Connexion pour tubulure MPC mâle |
897.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15313138
|
Corning™
11680 |
1 L | Raccord de tubulure Luer Lock mâle |
952.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Double ensachage
- Filetés
- Avec tube plongeur
- Raccord Luer-Lock mâle
- Filtre de 0,2 um MLL/FLL
Spécification
Polystyrène | |
Stérile | |
Oui | |
Media Storage Bottle | |
45 mm |
1/Paquet | |
Orange | |
Oui | |
HDPE |