Learn More
Corning™ Flacons de stockage à prise facile en PS
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Capacité (impériale):
5,07 oz.
8,45 oz.
16,9 oz.
16,90 oz.
33,8 oz.
33,81 oz.
Comprend:
Connexion pour tubulure MPC mâle
Raccord de tubulure Luer Lock mâle
Description
Les flacons de stockage en polystyrène Corning sont désormais disponibles sous forme de solutions pour systèmes fermés. Ils sont stériles et arrivent individuellement en conditionnement double et préassemblés. Les bouchons de transfert préassemblés sont dotés de deux ports. Un port se termine par un filtre de 0,2 µm, tandis que l’autre port est une tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, qui se termine par un Luer-Lock mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Fabriquées en PS optiquement transparent
- Stériles (SAL 10-6)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 150 mL |
Capacité (impériale) | 5,07 oz. |
Diamètre (impériale) | 1,7 in |
À utiliser avec (application) | Faciles à saisir |
Comprend | Connexion pour tubulure MPC mâle |
Matériau | Polystyrène |
Nbre par carton | 8/Carton |
Nb par paquet | 1/Paquet |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Orange |