Learn More
Corning™ Systèmes de stockage / filtration à vide jetables
Le type de membrane et la référence du produit sont imprimés sur les entonnoirs afin de pouvoir identifier facilement le produit. Les systèmes de stockage / filtration à vide jetables Corning™ offrent une solution complète pour vos besoins de filtration. Le système se compose d’un entonnoir de filtration en PS fixé à un flacon de stockage en PS amovible à l’aide d’une bague adaptatrice et d’un bouchon en PE stérile séparé.
Marque: Corning™ 430517
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 4.21200kg
Includes: Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué et récepteur en PS transparent ; Adaptateur pour col en PE et bouchon (fourni stérile dans un emballage individuel).
Description
Le récepteur se dévisse facilement de l’unité et peut être refermé avec un bouchon pour le stockage du filtrat.
- Stérilisé par irradiation et certifié apyrogène
- Le connecteur de tuyau coudé simplifie la fixation de la ligne de vide
- Les flacons de réception sont dotés de côtés faciles à saisir pour une meilleure manipulation
- Les unités sont codées par couleur selon le type de membrane et marquées à la fois avec le matériau de la membrane et la taille des pores
- Tous les types de membranes sont compatibles avec la culture tissulaire et thermoscellés à la grille de support afin de maximiser le débit et de réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines
- Les membranes en NYL, CN et PES sont exemptes de détergent
- Les modèles avec entonnoir de 150 ml contiennent un filtre à membrane carrée de 42 × 42 mm
- L’entonnoir de 250 ml contient un filtre à membrane carrée de 49,5 × 49,5 mm
- L’entonnoir de 500 ml contient un filtre à membrane carrée de 63 × 63 mm
- L’entonnoir de 1000 ml contient un filtre à membrane carrée de 79 × 79 mm
- Acétate de cellulose (CA)—Pour une faible liaison protéique
- Nylon (NYL)—Pour des faibles taux de substances extractibles
- Nitrate de cellulose (CN)—Pour une filtration à usage général
- Polyéthersulfone (PES)—Pour des débits rapides et une faible liaison protéique
Non destiné à un usage parentéral.
Spécification
Tuyau coudé | |
Oui | |
Polystyrène | |
0,2 μm | |
54,5 cm2 | |
Oui | |
Système de filtre à vide | |
1000 mL |
Inclut : filtre à membrane carré, entonnoir gradué, récepteur en polystyrène transparent, adaptateur pour col en polyéthylène, bouchon à joint orange en PEHD | |
Col de flacon de 4,5cm | |
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
Les membranes en acétate de cellulose fournissent des débits rapides ainsi qu’une faible liaison protéinique. Elles conviennent également au filtrage des milieux de culture cellulaire. | |
12 boîtes | |
1 000 ml |