Learn More
Corning™ Filtres à flacons stériles jetables avec membrane de 0,45 μm
Conçues pour être utilisées sur des flacons de milieu en verre ou en PS avec des cols de 33 à 45 mm. Les ensembles de filtration stériles jetables adaptables sur flacons Corning™ sont parfaits pour la filtration de composants et de milieux de culture tissulaire, de fluides biologiques et d’autres solutions.
138.31€ - 372.31€
Spécification
Connecteurs | Tuyau |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Polystyrène, acétate de cellulose |
Matériau (membrane) | Acétate de cellulose |
Porosité | 0,45 μm |
Includes: Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en PS transparent avec adaptateur pour col en PE et adaptateur de tubulure convenant à la plupart des tuyaux à vide.
Code produit | Marque | Zone de filtration | À utiliser avec (équipement) | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de filtration | À utiliser avec (équipement) | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10544211
|
Corning™
430512 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 3,3 cm | Acétate de cellulose | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10544401
|
Corning™
430625 |
13,6 cm2 | Col de flacon de 3,3 cm | Acétate de cellulose | 150 ml |
372.31€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10358421
|
Corning™
430514 |
33,2 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | Acétate de cellulose | 500 ml |
138.31€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10092461
|
Corning™
430627 |
13,6 cm2 | Col de flacon de 4,5 cm | Acétate de cellulose | 150 ml |
372.31€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les systèmes sont conditionnés individuellement, stérilisés par rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Marqué avec le matériau de membrane et la taille des pores
- Codé par couleur selon le type de membrane pour faciliter l’identification du produit
- Choix du milieu de la membrane : acétate de cellulose (CA) pour une faible liaison protéique ; nylon (NYL) pour des faibles taux de substances extractibles ; ou polyéthersulfone (PES) pour des débits rapides et une faible liaison protéique
- Compatible avec la culture tissulaire
- Thermoscellé à la grille de support afin de maximiser le débit et de réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines
Remarque : non destiné à un usage parentéral
Informations sur la commande
Les unités avec entonnoirs de 150ml contiennent des filtres à membrane carrée de 42 x 42 mm ; les entonnoirs de 500 ml contiennent des filtres à membrane carrée de 63 x 63 mm, les entonnoirs de 250ml contiennent des filtres à membrane carrés de 49,5 x 49,5 mm et les entonnoirs de 1 L contiennent des filtres à membrane carrée de 79 x 79 mm.
Spécification
Tuyau | |
Polystyrène, acétate de cellulose | |
0,45 μm | |
Idéal pour la filtration des milieux de culture de tissu et des composants, des fluides biologiques, d’autres solutions | |
1/Bte |
Oui | |
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en polystyrène transparent avec adaptateur de couleur orange pour col en polyéthylène et adaptateur de tubulure | |
Filtre à vide adaptable sur flacon |