Learn More
Corning™ Filtres à flacons stériles jetables avec membrane de 0,45 μm
Conçues pour être utilisées sur des flacons de milieu en verre ou en PS avec des cols de 33 à 45 mm. Les ensembles de filtration stériles jetables adaptables sur flacons Corning™ sont parfaits pour la filtration de composants et de milieux de culture tissulaire, de fluides biologiques et d’autres solutions.
Marque:  Corning™ 430514
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.47600kg
Code produit. 10358421
  • 138.31€ / 12 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en PS transparent avec adaptateur pour col en PE et adaptateur de tubulure convenant à la plupart des tuyaux à vide.
Description
Description
  • Trois tailles : 150 ml, 500 ml et 1 000 ml.
  • Conception d’entonnoir à faible rétention de liquide.
  • Disponibles en tailles de col de 33 mm et 45 mm pour s’adapter à la plupart des flacons de stockage de milieux en verre et en plastique.
  • Les tailles de col de 45 mm s’adaptent aux flacons en verre Corning™ 1395, à utiliser uniquement sur les tailles 2 l et plus petites.
  • Les préfiltres doivent être commandés séparément.
  • Conditionnement individuel.
  • Stériles.
  • Apyrogènes.
Informations sur la commande
Les modèles avec entonnoir de 150 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 42 x 42 mm ; Les modèles avec entonnoir de 500 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 63 x 63 mm ; Les modèles avec entonnoir de 250 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 49.5 x 49.5 mm ; Les modèles avec entonnoir de 1 ml comprennent un filtre à membrane carrée de 79 x 79mm.
Spécification
Spécification
Tuyau
Col de flacon de 4,5 cm
Acétate de cellulose
Stérile
45 mm
Non
12/carton
Filtre à vide adaptable sur flacon
7 cm
Oui
Polystyrène, acétate de cellulose
0,45 μm
33,2 cm2
Idéal pour la filtration des milieux de culture de tissu et des composants, des fluides biologiques, d’autres solutions
Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en polystyrène transparent avec adaptateur de couleur orange pour col en polyéthylène et adaptateur de tubulure
1/Bte
500 ml