Learn More
Corning™ Pointes à filtre barrière sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™
Dotées d’une protection en HDPE inerte pour éliminer la contamination croisée par les aérosols lors des procédures de pipetage critiques
151.00€
Spécification
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats
Format Portoir à charnières
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11759325
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4135
0,1 μl à 10 μl
151.00€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11769325
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4136
1 μl à 20 μl
151.00€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11789325
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4138
1 μl à 200 μl
151.00€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11779325
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4137
1 μl à 100 μl
151.00€
960 pièces
Expédition estimée: 10-09-2025
Description
Les pointes à filtre barrière à faible liaison Corning DeckWorks sont dotées d’une barrière en HDPE inerte pour éliminer la contamination croisée par les aérosols lors des procédures de pipetage critiques. Les pointes à filtre barrière à faible liaison DeckWorks ne piègent pas les liquides et n’inhibent pas la PCR en cas de pipetage excessif.
Spécification
Spécification
À filtre
Naturel
Portoir à charnières
rack
DeckWorks
Stérile
Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats
Faible rétention, Rond
Oui
HDPE
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pointes à filtre barrière sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™