Learn More
Corning™ Pointes à filtre barrière sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™
Code produit. 11779325 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 μl à 10 μl
1 μl à 100 μl
1 μl à 200 μl
1 μl à 20 μl
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 11779325
Marque: Corning™ 4137
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotées d’une protection en HDPE inerte pour éliminer la contamination croisée par les aérosols lors des procédures de pipetage critiques
Les pointes à filtre barrière à faible liaison Corning DeckWorks sont dotées d’une barrière en HDPE inerte pour éliminer la contamination croisée par les aérosols lors des procédures de pipetage critiques. Les pointes à filtre barrière à faible liaison DeckWorks ne piègent pas les liquides et n’inhibent pas la PCR en cas de pipetage excessif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 μl à 100 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Utilisée pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats
Format Portoir à charnières
Type de pointe Faible rétention, Rond
Conditionnement rack
Graduée Oui
Gamme de produits DeckWorks
Matériau HDPE