Learn More
Corning™ Fiole jaugée réutilisable en PMP de classe A
Autoclavables à 121°C
123.59€ - 192.20€
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
---|---|
Couleur | Translucide |
Description | Ligne de graduation étalonnée individuellement |
Matériau | PMP |
Comprend | Numéro de lot et certificat imprimés |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367871
|
Corning™
5640P-25 |
25 ml |
144.39€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11387871
|
Corning™
5640P-50 |
50 ml |
174.93€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11337871
|
Corning™
5640P-10 |
10 ml |
123.59€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377871
|
Corning™
5640P-250 |
250 ml |
192.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11347871
|
Corning™
5640P-100 |
100 ml |
188.42€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11357871
|
Corning™
5640P-1L |
1 l |
191.74€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11397871
|
Corning™
5640P-500 |
500 ml |
184.03€
4 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement
- Numéro de lot imprimé et certificat fournis
- Flacon translucide
- La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement
Spécification
Polypropylène | |
Ligne de graduation étalonnée individuellement | |
Numéro de lot et certificat imprimés | |
140°F | |
Autoclavables |
Translucide | |
PMP | |
1/boîte | |
60°C | |
Non |