Learn More
Corning™ Fiole jaugée réutilisable en PMP de classe A
Autoclavables à 121°C
Marque:  Corning™ 5640P-500
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.64864kg
Code produit. 11397871
  • 184.03€ / 4 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
Flacon translucide fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement. Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042. Fournis avec un numéro de lot imprimé et un certificat. Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de conserver les marques de graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon
Spécification
Spécification
16,9 oz.
Translucide
4 po
PMP
26 cm
4/carton
19/26
60°C
Autoclavables
104 mm
Polypropylène
Ligne de graduation étalonnée individuellement
500 ml
10,2 in
Numéro de lot et certificat imprimés
1/boîte
140°F
0,25 ml