Learn More
Corning™ Éléments traces
Pour applications de recherche
Marque: Corning™ 25-021-CI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
- Les éléments traces A comprennent le sulfate cuprique, le citrate ferrique, la sélénite de sodium et le sulfate de zinc
- Les éléments traces B comprennent le molybdate d’ammonium, le vanadate d’ammonium, le sulfate de manganèse, le sulfate de nickel, le silicate de sodium, le chlorure stanneux et l’acide chlorhydrique
- Les éléments traces C comprennent le chlorure d’aluminium, l’acétate de baryum, le chlorure de cadmium, le chlorure chromique, le chlorure de cobalt, le dioxyde de germanium, le bromure de potassium, l’iodure de potassium, le chlorure de rubidium, le nitrate d’argent, le fluorure de sodium et le chlorure de zirconyle
Spécification
15° à 30°C | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
100 mL |
Éléments traces A | |
Éléments traces | |
Bouteille en plastique |