Learn More
Corning™ Éléments traces
Click to view available options
Description:
Éléments traces A
Éléments traces B
Éléments traces C
Conditionnement:
100mL
Description
cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
- Les éléments traces A comprennent le sulfate cuprique, le citrate ferrique, la sélénite de sodium et le sulfate de zinc
- Les éléments traces B comprennent le molybdate d’ammonium, le vanadate d’ammonium, le sulfate de manganèse, le sulfate de nickel, le silicate de sodium, le chlorure stanneux et l’acide chlorhydrique
- Les éléments traces C comprennent le chlorure d’aluminium, l’acétate de baryum, le chlorure de cadmium, le chlorure chromique, le chlorure de cobalt, le dioxyde de germanium, le bromure de potassium, l’iodure de potassium, le chlorure de rubidium, le nitrate d’argent, le fluorure de sodium et le chlorure de zirconyle
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Description | Éléments traces A |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Éléments traces |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 100 mL |