Learn More
Corning™ Solution de pénicilline-streptomycine
Efficace contre les bactéries à gram positif et gram négatif. La solution de pénicilline-streptomycine Corning™ est un mélange d’antibiotiques pénicilline (10 000 UI) et de streptomycine (10 000 μg/ml) dans une concentration de travail concentrée 100 fois.
128.23€ - 167.00€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Forme | Solution |
Type de produit | Antibiotique |
Stérilité | Stérile |
Format | Bouteille en plastique |
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15313671
![]() |
Corning™
30-001-CI |
5 000 IU de pénicilline, 5 000 μg/ml de streptomycine |
167.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15323671
![]() |
Corning™
30-002-CI |
10 000 IU de pénicilline, 10 000 μg/ml de streptomycine |
128.23€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Certificat d’analyse disponible
- La pénicilline (pénicilline G) fonctionne en inhibant la synthèse du peptidoglycane, tandis que la streptomycine inhibe la synthèse protéique
Spécification
-20°C | |
Antibiotique | |
Bouteille en plastique |
Solution | |
Stérile | |
6 x 100 mL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Solution de pénicilline-streptomycine