Learn More
Corning™ Solution de pénicilline-streptomycine
Click to view available options
Concentration:
10 000 IU de pénicilline, 10 000 μg/ml de streptomycine
5 000 IU de pénicilline, 5 000 μg/ml de streptomycine
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Certificat d’analyse disponible
- La pénicilline (pénicilline G) fonctionne en inhibant la synthèse du peptidoglycane, tandis que la streptomycine inhibe la synthèse protéique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Concentration | 5 000 IU de pénicilline, 5 000 μg/ml de streptomycine |
| Forme | Solution |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérile |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6 x 100 mL |