Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Sachets de prélèvement avec trois ports utilisés pour les applications biopharmaceutiques
Marque:  Corning™ 91-200-45
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 16448983
  • 122.53€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Spécification
Spécification
10 L
EVA
1/boîte
Par unité
Tubulure flexible scellable à chaud
1 de chaque
Port 1 - connecteur de 0.37 po, 12 L x 0.37 dia. int. x 0.62 po dia. ext., tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, port 2 - connecteur MPC mâle avec raccord cannelé 0.37 po, bouchon MPC femelle, port 3 - connecteur MPC femelle avec raccord cannelé 0.37 po, prise MPC mâle, site d’injection incassable