Learn More
Corning™ Solution antibiotique-antimycotique
Conditionné dans des flacons en plastique
Marque: Corning™ 30-004-CI
Description
Pour les clients situés en Californie uniquement : AVERTISSEMENT Veuillez vous référer à la section 15 de la fiche de données de sécurité (SDS) ou à la lettre tenant lieu pour plus d’informations sur la Proposition 65 valable la Californie.
Spécification
-20°C | |
Solution | |
Stérile | |
6 x 100 mL |
10 000 UI de pénicilline, 10 000 μg/ml de streptomycine et 25μ g/ml d’amphotéricine B | |
Antibiotique-antimycosique | |
Bouteille en plastique |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
30004155 | Certificat de qualité | 03/04/2025 | 30-004-CI |
30004154 | Certificat de qualité | 27/02/2025 | 30-004-CI |
30004151 | Certificat d’analyse | 04/04/2024 | 30-004-CI |
30004149 | Certificat d’analyse | 06/11/2023 | 30-004-CI |
30004148 | Certificat d’analyse | 08/03/2023 | 30-004-CI |