Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
Marque: Corning™ 430641
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 8.43681kg
Description
- Empilables, en PS
- Le traitement des surfaces pour culture cellulaire favorise la croissance et l’adhérence des cellules
- Testés pour la stérilité, la toxicité et pour une croissance et une adhérence des cellules supérieures
- Surfaces optiquement transparentes offrant un affichage sans déformation lors de l’examen au microscope
- Numéro de lot imprimé pour une traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour minimiser la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col des flacons de 75 cm2 a été repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1.4 po (3.6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; Le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques Costar™
Spécification
9.2 oz. | |
HDPE | |
Polystyrene | |
Lot numbers for ease in traceability | |
Rectangular | |
Yes | |
Vent |
Orange | |
275 mL | |
For optimal cell attachment | |
Canted | |
Tissue Culture Treated | |
Sterile |