Learn More
Corning™ Compteur de cellules
Le compteur de cellules Corning est rapide, précis, à faible coût et s’adapte à la paume de votre main. Grâce au comptage de cellules basé sur le cloud, vous disposez toujours de la toute dernière technologie à portée de main.
Marque:  Corning™ 6749
Code produit. 15813915
  • 4115.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le choix entre le comptage manuel et automatisé des cellules est difficile depuis des années. Le comptage manuel des cellules, d’une part, est précis, mais il prend beaucoup de temps et dépend de l’utilisateur. Le comptage automatisé des cellules est beaucoup plus rapide et moins dépendant de l’utilisateur, mais le coût des lames de comptage jetables peut être un problème. Un choix difficile, mais il y a maintenant une solution.
Le nouveau compteur de cellules Corning est le premier compteur de cellules automatisé qui associe le meilleur des deux mondes. Il est :
  • Rapide : grâce à son traitement d’images en ligne
  • Précis : grâce à son algorithme d’apprentissage des machines basé sur le cloud.
  • Économique : fonctionne avec l’hémocytomètre en verre réutilisable commun. Aucun consommable requis.
Prestations de service
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Compteur de cellules
200X
USB 3,0
100 mm
90 mm
CE, usTUVcsa
Ability to accurately count as small as 4 μm (e.g., PBMC). Mammalian cells 4 to 70 μm.
Aluminium
10 μl
90 mm
1,0 kg
Comptage de cellules
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Corning™ Compteur de cellules > Grossissement : 200X