Learn More
Gravis Flacons d’échantillonnage en verre
Excellents pour la conservation et le stockage de petites quantités d’échantillons liquides. Les flacons d’échantillons en verre Gravis sont en verre sodocalcique.
Marque: Gravis E00915-112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Transparent | |
12.5 ml | |
20 paquet |
Verre | |
20 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gravis Flacons d’échantillonnage en verre > Capacité : 12,5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu