Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, à 96 puits, traitée par fibronectine
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Corning™ 4584
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Avec un fond en verre de qualité optique optimale, les microplaques noires sont idéales pour des tests sur cellules à haute densité avec des systèmes d’imagerie. Le fond en verre donne une surface plate et optique transparente, qui réduit le temps de mise au point automatique et augmente le rendement, ce qui en fait un choix privilégié pour la croissance cellulaire.
- Verre de qualité optique supérieure et résistant aux rayures
- L’épaisseur du fond en verre de 200 μm convient parfaitement à la microscopie d’imagerie
- La planéité du fond plat < 50 μm assure la planarité pour les dispositifs d’imagerie
- Faible fluorescence de fond et interférences minimales pour fournir la meilleure qualité optique possible pour des tests sur cellules.
- Les microplaques à 96 puits demi-surface réduisent la consommation de réactifs.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
Demi-surface | |
2°C à 8°C | |
8 x 12 | |
96 | |
Fibronectine | |
Stimulation de l’adhérence et de la propagation cellulaires, expansion rapide des populations cellulaires, prolifération accrue des cellules PC12, études des effets du collagène de type IV sur le comportement des cellules, tests d’adhérence cellulaire | |
1/boîte | |
Transparent |
Sans couvercle | |
0,32 cm2 | |
Noir, Fond transparent | |
Non stérile | |
Rond | |
10/carton | |
Fibronectine humaine |