Learn More
Corning™ Système d’angiogenèse BioCoat™ pour la formation de tubes de cellules endothéliales
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Évaluez et quantifiez l’invasion de cellules endothéliales en utilisant la fluorescence en temps réel et la préparation non destructive d’échantillons
555.00€ - 2221.46€
Spécification
Porosité | 3 mu;m |
---|---|
Type | Microplaque |
Revêtement de surface | BioCoat |
Couleur | Noir, transparent |
Nbre de puits | 96 |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes: Plaque d’insert 24 multipuits Falcon™ et plaque réceptrice 24 puits traitée pour culture non tissulaire avec couvercle
Description
- Le test in vitro élimine les besoins en grattage et comptage manuel des cellules
- La plaque d’insert contient une membrane (BD FluoroBlok™) microporeuse (taille des pores de 3,0 μm) en polyéthylène téréphtalate (PET) bloquant la fluorescence et revêtue d’une matrice BD Matrigel™
- La matrice BD Matrigel bloque le passage des cellules non invasives tout en permettant le passage des cellules endothéliales invasives activées
- Système robuste permettant la mesure de la CI50
Spécification
3 mu;m | |
BioCoat | |
96 |
Microplaque | |
Noir, transparent |