Learn More
Corning™ Microplaques 96 puits à surface anti-fixation (NBS™)
Traitée avec une technologie de traitement Corning exclusive pour créer une surface hydrophile non ionique (de type polyéthylène oxyde) qui minimise les interactions moléculaires. Les microplaques à surface anti-fixation (NBS™) à 96 puits Corning™ sont idéales pour réduire la liaison protéique et acide nucléique à de faibles concentrations et augmenter le signal de dosage au bruit.
771.00€ - 1195.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Couleur | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10409331
![]() |
Corning™
3600 |
Blanc | Plat |
N/A
|
N/A | |||||
10261692
![]() |
Corning™
3641 |
Transparent | Plat |
771.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10276091
![]() |
Corning™
3650 |
Noir | Plat |
1195.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10111822
![]() |
Corning™
3605 |
Blanc | Rond |
1064.77€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour réduire les interférences entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Non liant | |
100/carton | |
100/carton | |
4deg; à 37deg;C |
Sans couvercle | |
Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques | |
96 | |
Non stérile | |
Pour des dosages homogènes tels que les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence | |
25/boîte | |
39deg;F à 99deg;F |