Learn More
Corning™ Microplaques 96 puits à surface anti-fixation (NBS™)
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Type de puits:
Plat
Rond
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Pour réduire les interférences entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 4 sachets intérieurs de 25 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 360 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Afficher plus |