Learn More
Corning™ Flacons d'agitation en plastique jetables 1 litre et 3 litres
Le système prêt à l’emploi est livré avec une spatule et un aimant intégré, ce qui élimine le besoin de l’assemblage fastidieux, ou le nettoyage et le réassemblage
Marque: Corning™ 3580
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.08443kg
Description
- Le système de flacons d’agitation jetables Corning est prêt à l’emploi avec une pale et un aimant intégré, ce qui réduit le besoin d’un assemblage, d’un nettoyage ou d’un réassemblage chronophage.
- Moulé à partir de polystyrène vierge et stérile, chaque système de flacons à centrifugation assure une unité stérile propre. Plus de soucis avec les résidus de détergent ou la contamination.
- La taille et la hauteur de la pale sont optimisées pour chaque taille de récipient. Un aimant intégré unique assure une rotation régulière et uniforme aux vitesses requises sur les agitateurs à vitesse lente. L’accumulation thermique dans le récipient est réduite par le biais d’une bride spécialement conçue à cette fin, qui élève le récipient pour qu’il ne touche plus la surface de la plaque d’agitation (flacons de 125 ml et 500 ml uniquement).
Des kits rétrofit sont disponibles pour convertir les flacons d’agitation jetables et anciens afin de s’adapter aux nouvelles turbines à double roulement.
Spécification
0,26 gal | |
Caoutchouc | |
5,4 cm | |
Verre | |
24,5 cm | |
1/Paquet | |
2 | |
Oui | |
Ventilé/Fermé |
Noir | |
3,9 cm | |
1 L | |
9,6 in | |
6 | |
45° | |
GL 45 | |
Stérile | |
137 mm |