Learn More
Corning™ Flacons d'agitation en plastique jetables 1 litre et 3 litres
Le système prêt à l’emploi est livré avec une spatule et un aimant intégré, ce qui élimine le besoin de l’assemblage fastidieux, ou le nettoyage et le réassemblage
1045.95€ - 1292.81€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 3,9 cm |
Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral | 5,4 cm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10452425
|
Corning™
3561 |
Filtre | 1 L |
1292.81€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10337203
|
Corning™
3563 |
Filtre | 3 L |
1045.95€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11309474
|
Corning™
3580 |
Ventilé/Fermé | 1 L |
1292.81€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11319474
|
Corning™
3581 |
Ventilé/Fermé | 3 L |
1045.95€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PS ISO 10993
- Produit comparable à un flacon d’agitation en verre traditionnel pour la croissance des lignées de cellules en suspension et d’autres cultures adhérentes sur des billes microporteuses
- La taille et la hauteur de la spatule sont optimisées pour chaque taille de récipient
- L’aimant fournit une rotation douce et régulière aux vitesses voulues sur tout type d’agitateur de laboratoire à vitesse lente
- L’accumulation de chaleur dans le récipient est réduite par le biais d’un rebord spécialement conçu à cette fin, qui élève le récipient pour qu’il ne touche plus la surface de la plaque d’agitation
- La base évasée procure une plus grande stabilité et un meilleur maintien
Spécification
Noir | |
3,9 cm | |
Verre | |
45° | |
GL 45 | |
Stérile |
Caoutchouc | |
5,4 cm | |
1/Paquet | |
2 | |
Oui |