Learn More
JULABO™ Cryothermostat CP-BC12 CORIO™
Le circulateur CORIO™ peut être équipé d’une pompe en option pour le contrôle de la température des applications externes.
Marque: JULABO™ 9013512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Raccordement USB
- Interface RS232 pour la communication en ligne
- Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable avec couvercle de bain et robinet de vidange
- Connexion de pompe intégrée M16 x 1
- Serpentin de refroidissement intégré pour le contre-refroidissement
- Contrôle précis de la température
Spécification
5 à 40 °C | |
8,5 à 12 L | |
de 20 à 200°C | |
Oui | |
2 Raccords cannelés pour tuyau de 8 et 12 mm ID. (Connexions de pompe M16x1 mâle) | |
±0,02°C | |
Oui | |
22 x 15 x 20 cm | |
12 kg |
PID1 | |
8 à 27 l/min. | |
LED | |
2 kW | |
0,1 à 0,7 bar | |
Oui | |
Max. 50 cST | |
49 x 33 x 47 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
JULABO™ Cryothermostat CP-BC12 CORIO™ > Capacité : 8,5 à 12 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu