Learn More
JULABO™ Cryothermostat MAGIO MX-BC12
Les dispositifs offrent des pompes d’aspiration et de pression très puissantes pour répondre aux exigences les plus difficiles en matière de contrôle de la température des applications externes.
Marque: JULABO™ 9033512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccordement USB
- Interface RS232 pour les communications en ligne
- Programmateur intégré
- Connexion Pt100 externe intégrée
- Interfaces analogiques (accessoires)
- Idéal pour les applications externes exigeantes
- Contrôle simple des applications complexes
- Débit : 16… 31 L/min, pression : 0,24… 0,92 bar, aspiration : 0,03… 0,4 bar
- Pompe d’aspiration / pression extrêmement puissante et réglable en continu
- Forte capacité de chauffage de 3 kW (MX-Z) et 2 kW (MS-Z)
- Isolation thermique de haute qualité des cuves de bain
- Ethernet
- Modèles pour applications internes et externes de 3 à 26 litres
- Grand écran tactile TFT haute résolution avec interface utilisateur multilingue
- Pièces en contact avec le milieu en acier inoxydable
Spécification
de 10°C à 40°C | |
DIN12876-1 ; IP 20 (IEC 60529) | |
Pompe aspirante à pression | |
Écran tactile TFT de 7 in | |
3 kW | |
0,24 à 0,92 bar | |
Magio MX-BC12 | |
3 / FL | |
33 x 49 x 47 cm | |
14,6 kg |
8,5 à 12 L | |
USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP | |
de 20°C à 300°C | |
Bain chauffant | |
Acier inoxydable | |
-0,03 à -0,4 bar | |
16 à 31 L/min | |
±0,01°C | |
22 x 15 x 20 cm | |
230 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Julabo MAGIO
Brochure: Julabo MAGIO
Taille: 4.5 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
JULABO™ Cryothermostat MAGIO MX-BC12 > Capacité : 8,5 à 12 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu