Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, -170+400 mailles, 99,9 % (à base de métaux), oxygène <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325657
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11325657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043385.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Note relative au nom Oxygen <1000ppm
Quantité 100 g
Dimensions de la maille −170+400 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre sphérique
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%