Learn More
Solution étalon de plasma de cuivre, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Copper, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper |
Quantité | 50 mL |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Solubilité | Miscible with water |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acide nitrique :5,0 %, cuivre :0,1 % ; eau :94,9% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1534114 | Certificat d’analyse | 14/03/2025 | 013867.AD,013867.AE,013867.AP |
1534116 | Certificat d’analyse | 14/03/2025 | 013867.AD,013867.AE,013867.AP |
1521552 | Certificat d’analyse | 23/01/2025 | 013867.AD,013867.AE,013867.AP |
1521559 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | 013867.AD,013867.AE,013867.AP |
1521556 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | 013867.AD,013867.AE,013867.AP |