Learn More
Solution étalon de plasma de cuivre, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Code produit.: 11311449
Solution étalon de plasma de cuivre, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11311449
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11311449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013867.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Copper, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8, 7732-18-5
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Quantité 100 mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 %, cuivre :0,1 % ; eau :94,9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1534114 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number013867.AD,013867.AE,013867.AP
Numéro de lot1534116 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number013867.AD,013867.AE,013867.AP
Numéro de lot1521552 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number013867.AD,013867.AE,013867.AP
Numéro de lot1521559 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number013867.AD,013867.AE,013867.AP
Numéro de lot1521556 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number013867.AD,013867.AE,013867.AP
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper, plasma standard solution, Specpure, Cu 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Nom du produit
Solution étalon de plasma de cuivre, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >