Learn More
Sulfate de cuivre(II), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(Ii) Sulfate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Forme physique | Anhydrous |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | CuSO4 |
Numéro UN | 3077 |
Poids de la formule | 159.61g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
Qualité | puriss. |
Tension de vapeur | 7.3mmHg (25°C) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
O2000 | Certificat d’analyse | 16/12/2024 | 12852-250G |
A0430143 | Certificat d’analyse | 16/11/2023 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
I3530 | Certificat d’analyse | 22/06/2023 | 12852-250G |
A0404624 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
A0444906 | Certificat d’analyse | 08/08/2022 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper(II) sulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Copper sulphate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de cuivre(II), Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu