Learn More
Sulfate de cuivre(II), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15641220
Sulfate de cuivre(II), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15641220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15641220
Marque: Honeywell-Fluka 128521KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., anhydre, conforme aux normes analytiques de BP, Ph. eur., USP, 99 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Sulfate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Forme physique Anhydrous
Quantité 1 kg
Formule linéaire CuSO4
Numéro UN 3077
Poids de la formule 159.61g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Qualité puriss.
Tension de vapeur 7.3mmHg (25°C)
Densité 3.603g/mL at 25°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430143 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G
Numéro de lotA0404624 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G
Numéro de lotA0444906 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2022 Catalog Number12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G
Numéro de lotA0432945 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2021 Catalog Number12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G
Numéro de lotA0396738 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2020 Catalog Number12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) sulphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper sulphate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de cuivre(II), Honeywell Fluka™ >