Learn More
Carbonate de cuivre(II), basique, pur, Cu 54-56 %, Thermo Scientific Chemicals
21.71€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Formule moléculaire CCuO3·CuO2H2
Poids moléculaire (g/mol) 221.1
Numéro MDL MFCD00010976
Synonyme Copper(II)hydroxide carbonate
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10713201
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
196670250
25 g Flacon en verre
21.71€
25g
10452391
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
196675000
500 g Flacon en verre
108.70€
500g
10073903
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
196670025
2.5 kg Flacon en verre
217.08€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Carbonate de cuivre(II), basique, pur, Cu 54-56 %, Thermo Scientific Chemicals